Principaux documents
8.14998
Sigma-Aldrich
Isobornyl acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Isobornyl acetate, Acetic acid isobornyl ester, exo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
250 ML
39,30 €
39,30 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
39,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
204-727-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
39,30 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.13 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥94.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
440 °C (DIN 51794)
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Viscosité cinématique
4.53 cSt(40 °C)
pb
215 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 89 °C
Densité
0.98 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O([C@@H]1[C@@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C)C(=O)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12-/m1/s1
Clé InChI
KGEKLUUHTZCSIP-JFGNBEQYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.979 - 0.984
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -4.0 - +2.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup