Principaux documents
ALD00574
Sigma-Aldrich
(1R,4R)-1-((4-(Trifluoromethyl)phenyl)sulfonyl)bicyclo[2.1.0]pentane, (-)-R-enantiomer
95%
250 MG
149,00 €
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
149,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H11F3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder or chunks (crystals)
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(cc1)[S](=O)(=O)C32C(C3)CC2
Clé InChI
KAKTWVYNDZQZCE-UHFFFAOYSA-N
Application
The following "spring-loaded" electrophile is a convenient reagent for the installation of cyclopentane to primary and secondary amines. This product is one of several synthetically useful reagents reported by Baran and coworkers for the “any-stage” installation of small, strained ring systems.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable