Principaux documents
ALD00468
Sigma-Aldrich
sodium (4-chlorophenyl)methanesulfinate
500 MG
217,00 €
217,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
217,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6ClNaO2S
Poids moléculaire :
212.63
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.06
217,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Chaîne SMILES 
ClC1=CC=C(CS(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C7H7ClO2S.Na/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-11(9)10;/h1-4H,5H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
UXCLCCYBFMAOBU-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Sodium (4-chlorophenyl)methanesulfinate is an alkyl Baran Diversinate. These reagents facilitate the functionalization of heteroaromatic C-H bonds under simple reaction conditions.
Application
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Informations légales
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3