Principaux documents
S826871
DIPHENYL(1-NAPHTHYL)SILANE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H18Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.475
Numéro MDL:
29,20 €