Principaux documents
A95804
Sigma-Aldrich
1-Aza-2-methoxy-1-cycloheptene
99%
Synonyme(s) :
O-Methylcaprolactim
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
pb
52-53 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC1=NCCCCC1
InChI
1S/C7H13NO/c1-9-7-5-3-2-4-6-8-7/h2-6H2,1H3
Clé InChI
DNXIQMQGKSQHPC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup