328464
2-Azetidinone
98%
Synonyme(s) :
β-Propiolactam, 2-Azacyclobutanone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
106 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
74-76 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: very soluble(lit.)
ethanol: very slightly soluble(lit.)
water: very soluble(lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1CCN1
InChI
1S/C3H5NO/c5-3-1-2-4-3/h1-2H2,(H,4,5)
Clé InChI
MNFORVFSTILPAW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges