Principaux documents
96077
Sigma-Aldrich
Z-Dehydro-Ala-OMe
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
N-Cbz-Dehydroalanine methyl ester, Z-Dehydroalanine methyl ester
1 G
341,00 €
341,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
341,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2O2CNHC(=CH2)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.24
Beilstein:
2056075
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
341,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(=C)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H13NO4/c1-9(11(14)16-2)13-12(15)17-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3,(H,13,15)
Clé InChI
STFUIEDYPRMRNN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable