Principaux documents
94300
Sigma-Aldrich
Urethane
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Carbamic acid ethyl ester, Ethyl carbamate, Ethylurethane
50 G
56,30 €
250 G
120,00 €
1 KG
241,00 €
56,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
56,30 €
250 G
120,00 €
1 KG
241,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NH2COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.09
Beilstein:
635810
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
56,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
3.07 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 77.8 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
pb
182-184 °C (lit.)
Pf
46-49 °C
48-50 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCOC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Clé InChI
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
M Khoshgoftar et al.
Journal of biomechanics, 48(8), 1427-1435 (2015-03-15)
Since meniscal geometry affects the cartilage contact pressures, it is essential to carefully define the geometry of the synthetic meniscal implant that we developed. Recently, six independent modes of size- and shape-related geometry variation were identified through 3D statistical shape
C A Maggi et al.
Experientia, 42(5), 531-537 (1986-05-15)
The suitability of urethane anesthesia for physiopharmacological experiments in various systems is briefly reviewed. Urethane anesthesia appears to be suitable for various types of studies on respiratory function and on reflex activation of motility of the urinary bladder and some
A A Scopinho et al.
British journal of pharmacology, 155(5), 752-756 (2008-07-22)
Control of food intake is a complex behaviour which involves many interconnected brain structures. The present work assessed if the noradrenergic system in the lateral septum (LS) was involved in the feeding behaviour of rats. In the first protocol, the
Hironori Satoh et al.
Cancer research, 73(13), 4158-4168 (2013-04-24)
Nrf2 (Nfe2l2) governs cellular defenses against oxidative and electrophilic stresses and protects against chemical carcinogenesis. However, many cancers have been found to accumulate NRF2 protein, raising questions of precisely how Nrf2 contributes to carcinogenesis. In this report, we explored such
C A Maggi et al.
Experientia, 42(3), 292-297 (1986-03-15)
Urethane produces a level of surgical anesthesia characterized by preservation of a number of cardiovascular reflexes. When the proper route of administration is used, and the use of unnecessarily high doses is avoided, urethane anesthesia appears to be suitable for