492590
Urethane-(ethyl-d5)
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Carbamic acid ethyl ester-(ethyl-D5), Deuterated urethane, Ethyl-d5 carbamate, Ethylurethane-(ethyl-D5)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
182-184 °C (lit.)
Pf
48.5-50 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)/i1D3,2D2
Clé InChI
JOYRKODLDBILNP-ZBJDZAJPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges