94295
3-Ureidopropionic acid
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
N-Carbamoyl-β-alanine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (T)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
170-175 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
NC(=O)NCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-4(9)6-2-1-3(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H3,5,6,9)
Clé InChI
JSJWCHRYRHKBBW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable