217700
DL-2-Aminocaprylic acid
99%
Synonyme(s) :
DL-2-Aminooctanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
260 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CCCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C8H17NO2/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h7H,2-6,9H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
AKVBCGQVQXPRLD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable