931853
SPhos Pd G6 acylation
≥95%
Synonyme(s) :
(SPhos)Pd(4-CH2CH2CONHSPh)Br
295,00 €
About This Item
295,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.