Principaux documents
915378
Sigma-Aldrich
AdBrettPhos Pd G6 Br
Synonyme(s) :
AdBrettPhos OAC precatalyst Br
100 MG
398,00 €
398,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
398,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C50H65BrF3O2PPd
Poids moléculaire :
972.34
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
398,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C1=CC=[C-](C=C1)[Pd+2]([Br-])[P](C=2C(OC)=CC=C(OC)C2C=3C(=CC(=CC3C(C)C)C(C)C)C(C)C)(C45CC6CC(CC(C6)C4)C5)C78CC9CC(CC(C9)C7)C8
InChI
InChI=1S/C43H61O2P.C7H4F3.BrH.Pd/c1-25(2)34-17-35(26(3)4)39(36(18-34)27(5)6)40-37(44-7)9-10-38(45-8)41(40)46(42-19-28-11-29(20-42)13-30(12-28)21-42)43-22-31-14-32(23-43)16-33(15-31)24-43;8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;;/h9-10,17-18,25-33H,11-16,19-24H2,1-8H3;2-5H;1H;/q;-1;;+2/p-1
Clé InChI
XSUZJQPIWXBVTH-UHFFFAOYSA-M
Application
AdBrettPhos Pd G6 Br is a G6 Buchwald precatalyst. The G6 precatalysts are air-stable, palladium-based oxidative addition complexes (OACs) that offer an alternative to the previously developed classes of palladacycle precatalysts. Unlike previous generations, the bulkiest biarylphosphine ligand precatalysts are readily prepared. These precatalysts have been shown to be effective for many reactions, including C-N, C-O, and C-F cross couplings.
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.