922900
GPhos Pd G6 TES
Synonyme(s) :
GPhos OAC precatalyst TES
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Application
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.