925454
AdCyBrettPhos Pd G6 Br
Synonyme(s) :
AdCyBrettPhos OAC precatalyst Br
399,00 €
About This Item
399,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Chaîne SMILES
Br[Pd](C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)P(C(C(OC)=CC=C2OC)=C2C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C3)=C3C(C)C)(C4CCCCC4)C56C[C@H]7C[C@H](C[C@H](C7)C6)C5
Application
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.