Documents
915653
Sigma-Aldrich
IPr# HCl
Synonyme(s) :
1,3-Bis-(2,4,6-Tribenzhydrylphenyl)-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C93H73ClN2
Poids moléculaire :
1254.04
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
>300 °C
Catégories apparentées
Application
IPr#HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.