928003
Ready-to-Cast LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2 (NMC111) Slurry for Lithium ion battery
Synonyme(s) :
Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery, NMC, NMC111, NMC111 ink
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Type
(cathode materials)
Forme
paste
Composition
LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2
>40 wt% active material
45-60 wt% solid content
Impuretés
<0.5% H2O
Application(s)
battery manufacturing
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.0 °F
Point d'éclair (°C)
32.77 °C