Principaux documents
932558
Sigma-Aldrich
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC111) Crosslinked Polyaniline Composite
Cathode for Lithium ion Battery
Synonyme(s) :
Doped polyaniline, Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide encapsulated in 3D crosslinked polyaniline, Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide particle, NMC111 in doped polyaniline matrix, NMC111/PANI composite
10 G
538,00 €
538,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
538,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NA.23
538,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Forme
solid
Application(s)
battery manufacturing
Catégories apparentées
Description générale
Lithium nickel manganese cobalt oxide (NMC111) material is among the most promising cathode materials for Li-ion batteries (LIBs) because of its high energy density.[1] Doped polyaniline (PANI) is an electronically conductive, semi-flexible polymer, used in composites to enhance conductivity, processability, and thermal stability. This NMC composite product consists of NMC111 particles (7.5±2.5µm D50) encapsulated in a 3D cross-linked conductive polyaniline framework with a controlled morphology to promote electronic conductivity and a stabilized solid electrolyte interphase (SEI).
Application
This NMC composite serves as an electrochemically active cathode material for LIBs. The composite not only allows fast electrical and ionic transport, but also help to stabilize the SEI layer, facilitating increased power density and improved cycle-life performance of NMC cathode at high temperature and high voltage.[2][3][4]
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Nanostructured conductive polymer gels as a general framework material to improve electrochemical performance of cathode materials in Li-Ion batteries
Shi Y., et al.
Nano Letters, 17, 1906?1914-1906?1914 (2017)
Nanostructured functional hydrogels as an emerging platform for advanced energy technologies
Zhao F., et al.
Advanced Materials, 30, 1801796-1801796 (2018)
A tunable 3D nanostructured conductive gel framework electrode for high-performance Lithium Ion batteries
Shi Y., et al.
Advanced Materials, 29, 1603922-1603922 (2017)
Review on the synthesis of LiNixMnyCo1-x-yO2 (NMC) cathodes for lithium-ion batteries
Malik, et al.
Materials Today, 28, 101066-101066 (2022)