765163
Lithium nickel manganese cobalt oxide
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonyme(s) :
NMC
575,00 €
About This Item
575,00 €
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Description
Nominal Voltage: 3.5 V, Li/Li+
Composition
loading, ≥80%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Ampleur du marquage
≥80% loading
Taille
5 in. × 10 in.
Épaisseur
16 μm
Taille des particules
8-12 μm (typical)
Capacité
150 mAh/g(minimum)
Pf
>1000 °C
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Operating Conditions:
- Recommended maximum charge voltage: 4.4 V vs Li/Li+
- Recommended maximum charge current: 1C
- Recommended cut-off voltage for discharge: 2.7 V vs Li/Li+
- Recommended maximum discharge current: 1 C
- Recommended charge method: constant current - constant voltage
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Articles
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.