Principaux documents
927759
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride ChemBeads
Synonyme(s) :
Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II), Palladium(II)bis(triphenylphosphine) dichloride, PdCl2(PPh3)2
1 G
125,00 €
125,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
125,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H30Cl2P2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
701.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.28
125,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Composition
~ 5 wt.% loading of catalyst
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Chaîne SMILES 
Cl[Pd]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Application
Application Guide for Palladium Catalyzed Cross-Coupling Reactions
Palladium-catalyzed coupling of iodo-α-β-unsaturated esters to afford tetrasubstituted olefins
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Learn more about ChemBeads products
For larger scale uses, product also available in powdered form (208671)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.