Principaux documents
924261
Sigma-Aldrich
Copper indium sulfide zinc sulfide (CuInS2/ZnS) core/shell Quantum Dots
in toluene, fluorescence λem 530 nm, 1 mg/mL
Synonyme(s) :
CIS QD, Fluorescent Nanocrystals, QDs
1 MG
296,00 €
296,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
296,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CuInS2/ZnS
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.23
296,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Concentration
in toluene
1 mg/mL
Fluorescence
FWHM <125 nm
λem 530 nm
, quantum yield ≥40%
Catégories apparentées
Description générale
Copper indium sulfide zinc sulfide (CuInS2/ZnS) core/shell quantum dots are a heavy metal-free, high-performance alternative to cadmium-based quantum dots. CuInS2 QDs, as the I–III–VI ternary semiconductor nanocrystals contain two cations (Cu+ and In3+) and one anion (S2). These QDs have unique photophysical properties; that make them superior to molecular dyes. Advantages of QDs include higher photostability, broad absorption spectrum, high extinction coefficients, and tunable optical and electronic properties.
CuInS2/ZnS quantum dots possess brilliant quantum yield and excellent long-term stability, and these non-toxic quantum dots lack the environmental hazards of cadmium-based quantum dots.
Application
  • Batteries
  • Photovoltaics
  • Light-emitting diodes
  • Fluorescent labeling
  • Sensing
  • Biological imaging systems
Attention
Do not freeze.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4.4 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Xiangyang An et al.
ACS omega, 6(27), 17501-17509 (2021-07-20)
Cytochrome c (Cyt c), one of the most significant proteins acting as an electron transporter, plays an important role during the transferring process of the energy in cells. Apoptosis, one of the major forms of cell death, has been associated
Cadmium-free CuInS2/ZnS quantum dots as efficient and robust photosensitizers in combination with a molecular catalyst for visible light-driven H2 production in water
Sandroni M, et al.
Energy & Environmental Science, 11, 1752-1761 (2018)
Multisociety Consensus Quality Improvement Revised Consensus Statement for Endovascular Therapy of Acute Ischemic Stroke.
David Sacks et al.
International journal of stroke : official journal of the International Stroke Society, 13(6), 612-632 (2018-05-23)
Articles
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.