924288
Copper indium sulfide zinc sulfide (CuInS2/ZnS) core/shell Quantum Dots
in toluene, fluorescence λem 560 nm, 1 mg/mL
Synonyme(s) :
CIS QD, Fluorescent Nanocrystals, QDs
296,00 €
About This Item
296,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
in toluene
1 mg/mL
Fluorescence
FWHM <125 nm
λem 560 nm
, quantum yield ≥40%
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
CuInS2/ZnS quantum dots possess brilliant quantum yield and excellent long-term stability, and these non-toxic quantum dots lack the environmental hazards of cadmium-based quantum dots.
Application
- Batteries
- Photovoltaics
- Light-emitting diodes
- Fluorescent labeling
- Sensing
- Biological imaging systems
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.9 °F
Point d'éclair (°C)
4.4 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articles
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.