Documents
719374
Sigma-Aldrich
Sodium sulfate-33S
98 atom % 33S, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
Na233SO4
Poids moléculaire :
142.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.13
Pureté isotopique
98 atom % 33S
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-][33S]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i;;5+1
Clé InChI
PMZURENOXWZQFD-JCIGTKTHSA-L
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable