Principaux documents
776777
Sigma-Aldrich
InP/ZnS quantum dots
stabilized with oleylamine ligands, fluorescence λem 620 nm, 5 mg/mL in toluene
Synonyme(s) :
Cadmium free core shell quantum dots, Cadmium free quantum dots, Core/Shell heavy metal free quantum dots, Fluorescent nanocrystals
5 ML
644,00 €
644,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
644,00 €
About This Item
Formule linéaire :
InP/ZnS
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NA.23
644,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
5 mg/mL in toluene
Fluorescence
FWHM <70 nm, quantum yield ~30%
λem 620 nm
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
InP/ZnS core shell nanocrystals are Cadmium free/heavy metal free quantum dots suitable for different applications like light emitting diodes (LEDs; display; biomedical applications. The toxicity of Cd compounds
and the corresponding regulations worldwide makes these InP/ZnS quantum dots as more desirable alternatives for consumer applications.
Autres remarques
Material has a shelf life of at least 1 year (stored at 4-10°C in the dark under inert gas such as nitrogen or argon)
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Lungs, Respiratory system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
closed cup
Point d'éclair (°C)
closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Yusra A Alyafee et al.
International journal of nanomedicine, 13, 199-208 (2018-01-19)
Anastrozole (ANS) is an aromatase inhibitor that is widely used as a treatment for breast cancer in postmenopausal women. Despite the wide use of ANS, it is associated with serious side effects due to uncontrolled delivery. In addition, ANS exhibits
Greco; T.
Proc. SPIE: Int. Soc. Opt. Eng., 8424(NanophotonicsIV, 842439/1-842439/1 (2012)
Patrick T K Chin et al.
Biomaterials, 31(26), 6823-6832 (2010-07-14)
Fluorescence molecular imaging is rapidly increasing its popularity in image guided surgery applications. To help develop its full surgical potential it remains a challenge to generate dual-emissive imaging agents that allow for combined visible assessment and sensitive camera based imaging.
Arun Narayanaswamy et al.
ACS nano, 3(9), 2539-2546 (2009-08-18)
Visual color changes between 300 and 510 K were observed in the photoluminescence (PL) of colloidal InP/ZnS core-shell nanocrystals. A subsequent study of PL spectra in the range 2-510 K and fitting the temperature dependent line shift and line width
Articles
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.
Afficher tout