923222
Poly(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl) end capped with dimethylphenyl
Mw 50,000-150,000 by GPC
Synonyme(s) :
PFO-DMP
About This Item
Produits recommandés
Description
PL: 421 nm in THF
Niveau de qualité
Poids mol.
Mw 50,000-150,000 by GPC
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Bande interdite
2.5 eV
Solubilité
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmax
368 nm in THF
Énergie orbitale
HOMO -5.3 eV
LUMO -2.8 eV
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Novel biosensing devices, like bio-FET sensors, offer label-free analysis by detecting ionic and biomolecular charges, crucial for diagnostics and biological research.