915181
Cesium bromide
AnhydroBeads™, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
Synonyme(s) :
Cesium monobromide
About This Item
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Niveau de qualité
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
solid
Taille des particules
-10 mesh
Pf
636 °C (lit.)
Densité
4.44 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Br-].[Cs+]
InChI
1S/BrH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable