Key Documents
753963
Sigma-Aldrich
PBTTT-C12
greener alternative
Synonyme(s) :
Poly[2,5-bis(3-dodecylthiophen-2-yl)thieno[3,2-b]thiophene]
About This Item
Formule linéaire :
(C38H54S4)n
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Niveau de qualité
Poids mol.
Mw 20,000-80,000
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Propriétés du semi-conducteur
(mobility=0.2-0.6 cm2/V·s)
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.