914819
Cesium iodide
AnhydroBeads™, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
Synonyme(s) :
Cesium monoiodide
148,00 €
About This Item
148,00 €
Produits recommandés
Qualité
synthesis grade
Niveau de qualité
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
crystals
Taille des particules
-10 mesh
Pf
626 °C (lit.)
Densité
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.