920347
Lithium hexafluoroarsenate(V)
anhydrous, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
LiAsF6, Lithium fluoarsenate, Hexafluoroarsenate(V) lithium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
battery grade
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤100 ppm H2O
Pf
240 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Li+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/AsF6.Li/c2-1(3,4,5,6)7;/q-1;+1
Clé InChI
GTZQZEYBOGZTEO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)