Principaux documents
919616
Sigma-Aldrich
[Pd(IPr#)(cin)Cl]
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C102H81ClN2Pd
Poids moléculaire :
1476.62
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Application
[Pd(IPr#)(cin)Cl] is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable