901166
cis-[2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl](2-methylphenyl)nickel(II) chloride
Synonyme(s) :
cis-((S)-BINAP)Ni(o-tolyl)Cl
140,00 €
About This Item
140,00 €
Produits recommandés
Forme
powder or solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES
Cl[Ni]1(P(C2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C2[H])(C3=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C3[H])C(C([H])=C4[H])=[C@@]([C@@]5=C(P1(C6=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C6[H])C7=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C7[H])C([H])=C([H])C8=C5C([H])=C([H])C([H])=C8[H])C9=C4C([H])=C([H])C([H])=C
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
The Jamison group has developed a library of bench-stable phosphine-containing nickel(II) precatalysts that are converted into active catalysts in situ.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Contenu apparenté
Jamison group focuses on new reaction development for organic synthesis, pioneering air-stable nickel precatalysts.