Documents
918938
Sigma-Aldrich
tBuPyBCam
Synonyme(s) :
4-tert-Butyl-pyridine-2,6-bis(carboxamidine) dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H19Cl2N5
Poids moléculaire :
292.21
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Pf
>300 °C
Température de stockage
2-8°C
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable