Principaux documents
925500
Sigma-Aldrich
tBubpyCAMCN
≥95%
Synonyme(s) :
4,4′-Di-tert-butyl-2,2′-bipyridine-6-N-cyanocarboxamidine
100 MG
110,00 €
500 MG
355,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
110,00 €
500 MG
355,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H25N5
Poids moléculaire :
335.45
Code UNSPSC :
12352129
Nomenclature NACRES :
NA.21
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Pf
251-263 °C
Température de stockage
−20°C
Application
tBubpyCAMCN is a bipyridine cyanocarboxamidine ligand that enables nickel-catalyzed cross-electrophile couplings of diverse aryl and alkyl halides.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable