908541
Ni(IPr*OMe)(phenyl acrylate)2
Synonyme(s) :
Montgomery Ni catalyst
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.