693553
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dihydroimidazolium tetrafluoroborate
95%
Synonyme(s) :
4,5-Dihydro-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium tetrafluoroborate, N,N′-Bis(2,6-diisopropylphenyl)dihydroimidazolium tetrafluoroborate, SIPr-HBF4
227,00 €
About This Item
227,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
>300
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CC[N+](=C2)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H39N2.BF4/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;2-1(3,4)5/h9-14,17-21H,15-16H2,1-8H3;/q+1;-1
Clé InChI
KFZBJQUHHALFSR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges