Principaux documents
914983
Sigma-Aldrich
ThT-NE
≥95%
Synonyme(s) :
2-(4-(Diethylamino)phenyl)-3,6-dimethylbenzo[d]thiazol-3-ium chloride, Fluorogenic viral RNA probe, G-Quadruplex Probe, Viral RNA light-up probe
10 MG
398,00 €
398,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
398,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H23ClN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
398,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[s]1c2c([n+](c1c3ccc(cc3)N(CC)CC)C)ccc(c2)C
Clé InChI
WPIXUKQQLRQGGY-UHFFFAOYSA-N
Application
ThT-NE is a benzothiazole-based G-quadruplex (G4)-targeted fluorogenic probe developed by Zhou Nie and coworkers for the visualization of viral RNA in living host cells, including staining, real-time, and live-cell tracking applications.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable