914479
Biotin-O2Oc-O2Oc-OH
≥95%
Synonyme(s) :
10,19-Dioxo-23-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-3,6,12,15-tetraoxa-9,18-diazatricosanoic acid, 17-Biotinamido- 10-oxo-3,6,12,15-tetraoxa-9-azaheptadecan-1-oic acid, 8- Biotinylamido-3,6-dioxaoctanoic acid dimer, Acid-terminated biotin linker, Biotin-AEEA-AEEA-OH, Biotin-AEEAc-AEEAc-OH, Biotin-Ado-Ado-OH, Biotinylation reagent
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Application
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable