913669
Biotinamidoethyldisulfanyl(2-aminoethane) trifluoroacetic acid
Synonyme(s) :
N-(2-((2-Aminoethyl)disulfaneyl)ethyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide 2,2,2-trifluoroacetate, Biotin-SS-NH2 TFA, Biotin-cystamine TFA, Cleavable biotin linker
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(C(F)(F)F)=O.NCCSSCCNC(CCCC[C@H]1[C@]2([H])[C@](NC(N2)=O)([H])CS1)=O
Application
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable