Principaux documents
901765
Sigma-Aldrich
Dde biotin-azide
Synonyme(s) :
rel-(3aR,4R,6aS)-N-[19-Azido-15-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3,6,9,12-tetraoxa-16-azanonadec-1-yl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
25 MG
410,00 €
410,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
410,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H53N7O8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
695.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352125
Nomenclature NACRES :
NA.22
410,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Chaîne SMILES 
S1[C@H]([C@H]3NC(=O)N[C@H]3C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCC(=C2C(=O)CC(CC2=O)(C)C)NCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C32H53N7O8S/c1-32(2)20-25(40)29(26(41)21-32)23(34-9-5-10-36-39-33)8-12-44-14-16-46-18-19-47-17-15-45-13-11-35-28(42)7-4-3-6-27-30-24(22-48-27)37-31(43)38-30/h24,27,30,34H,3-22H2,1-2H3,(H,35,42)(H2,37,38,43)/t24-,27-,30-/m0/s1
Clé InChI
HUAWNOKWZYCBQA-LFERIPGTSA-N
Application
Extraordinary strength of the streptavidin-biotin interaction allows for efficient capturing of even highly dilute targets; however, it makes recovery of proteins from affinity resins challenging. This reagent contains a biotin moiety linked to an azide moiety through a spacer arm containing a hydrazine-cleavable Dde linker. Typically >90% of captured biomolecules can be efficiently released.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable