Principaux documents
B4531
Sigma-Aldrich
Biotin disulfide N-hydroxysuccinimide ester
>98%, powder
Synonyme(s) :
(2-[Biotinamido]ethylamido)-3,3′-dithiodipropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
10 MG
464,00 €
100 MG
2 430,00 €
464,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 MG
464,00 €
100 MG
2 430,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H33N5O7S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
575.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.46
464,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Essai
>98%
Forme
powder
Solubilité
DMF: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCNC(=O)CCSSCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C22H33N5O7S3/c28-16(4-2-1-3-15-21-14(13-35-15)25-22(33)26-21)23-9-10-24-17(29)7-11-36-37-12-8-20(32)34-27-18(30)5-6-19(27)31/h14-15,21H,1-13H2,(H,23,28)(H,24,29)(H2,25,26,33)/t14-,15-,21-/m0/s1
Clé InChI
LWPHUVGDBNUVHA-GXZWQRSESA-N
Catégories apparentées
Application
Biotinylation reagent incorporating a spacer with a cleavable disulfide linkage. Typically coupled to primary amine in the pH range 6.5-8.5. Cleavage of disulfide requires reducing agent allowing mild recovery of biotinylated compound.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
A reagent for covalently attaching biotin to proteins via a cleavable connector arm.
C A Mouton et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 218(1), 101-108 (1982-10-01)
D Castelletti et al.
Clinical and experimental immunology, 136(2), 365-372 (2004-04-17)
Hodgkin's lymphoma patients treated with an anti-CD25 Ricin toxin A-chain (RTA)-based Immunotoxin (RFT5.dgA) develop an immune response against the toxic moiety of the immunoconjugate. The anti-RTA antibody response of 15 patients showing different clinical features and receiving different total amounts
M Ichikawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(13), 1769-1773 (2001-06-27)
We have prepared several mechanism-based affinity-labeling agents for possible use in isolating N-acetylglucosaminidase, in which an N-acetylglucosamine is linked to an o-monofluoro- or difluoro-methyl phenoxy glycoside with or without a cleavable disulfide group in the tether to biotin.
Chemical probes of extended biological structures: synthesis and properties of the cleavable protein cross-linking reagent [35S]dithiobis(succinimidyl propionate).
A J Lomant et al.
Journal of molecular biology, 104(1), 243-261 (1976-06-14)