912956
(2R,2′R,3R,3′R)-MeO-BIBOP
Synonyme(s) :
(2R,2′R,3R,3′R)-3,3′-Di-tert-butyl-4,4′-dimethoxy-2,2′,3,3′-tetrahydro-2,2′-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole
238,00 €
About This Item
238,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pureté optique
ee: ≥99% (HPLC)
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
phosphine
Clé InChI
KVPCVNGTJXEQKH-IKTNGCAPSA-N
Catégories apparentées
Application
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable