913227
(2R,2R′,3R,3R′)-WingPhos
Synonyme(s) :
(2R,2′R,3R,3′R)-4,4′-Di(anthracen-9-yl)-3,3′-di-tert-butyl-2,2′,3,3′-tetrahydro-2,2′-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Pureté optique
ee: ≥99% (HPLC)
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Groupe fonctionnel
phosphine
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable