Principaux documents
912255
Sigma-Aldrich
sBOX(tBu)
≥95%
Synonyme(s) :
Di-tert-butyl 2,2′-(cyclopropane-1,1-diyl)(4S,4′S)-bis(4,5-dihydrooxazole-4-carboxylate)
100 MG
278,00 €
278,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
278,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H28N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.22
278,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Forme
powder or solid
Pf
120.5 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N1=C(OC[C@H]1C(=O)OC(C)(C)C)C3(CC3)C2=N[C@@H](CO2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C19H28N2O6/c1-17(2,3)26-13(22)11-9-24-15(20-11)19(7-8-19)16-21-12(10-25-16)14(23)27-18(4,5)6/h11-12H,7-10H2,1-6H3/t11-,12-/m0/s1
Clé InChI
LKXTWWHADOFMCC-RYUDHWBXSA-N
Catégories apparentées
Application
sBOX(tBu) is a serine-derived chiral bisoxazoline ligand. The additional coordinating functionality provided by the esters enables new reactivity compared to traditional BOX ligands. sBOX(iPr) has been shown to be an optimal ligand for the electrocatalytic cyanophosphorylation as well as hydrocyanation of vinylarenes.
Product can be used with our Synlectro electrochemistry platform (ESYNTH001)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Niankai Fu et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(37), 14480-14485 (2019-09-10)
In contrast to the rapid growth of synthetic electrochemistry in recent years, enantioselective catalytic methods powered by electricity remain rare. In this work, we report the development of a highly enantioselective method for the electrochemical cyanophosphinoylation of vinylarenes. A new