Principaux documents
405973
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis[(4S)-4-benzyl-2-oxazoline]
98%
Synonyme(s) :
(S,S)-4,4′-Dibenzyl-2,2′-bi(2-oxazoline), (S,S)-2,2′-Bis(4-benzyl-2-oxazoline)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.39
Beilstein:
4756827
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −40.6°, c = 1 in ethanol
Pf
129-132 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
phenyl
Chaîne SMILES 
C1OC(=N[C@H]1Cc2ccccc2)C3=N[C@H](CO3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C20H20N2O2/c1-3-7-15(8-4-1)11-17-13-23-19(21-17)20-22-18(14-24-20)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2/t17-,18-/m0/s1
Clé InChI
OIEQQWQZUYZCRJ-ROUUACIJSA-N
Application
2,2′-Bis[(4S)-4-benzyl-2-oxazoline] can be used as:
  • A catalyst for the enantioselective hydrosilylation of ketones.
  • A Schiff base ligand in the preparation of rhodium(I) and palladium(II) coordination complexes.
  • A ligand in the formation of copper(I) halide complexes; applicable in the synthesis of coordination polymers.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Rhodium (I) and palladium (II) complexes with the Schiff base 2, 2′-bis ((4S)-4-benzyl-2-oxazoline)
Jones MD, et al.
Inorganica chimica acta, 357(11), 3351-3359 (2004)
Helmchen, G. et al.
Synlett, 257-257 (1991)
Copper (I) halides: A versatile family in coordination chemistry and crystal engineering
Peng R, et al.
Coordination Chemistry Reviews, 254(1-2), 1-18 (2010)
Articles
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.