Principaux documents
909424
Sigma-Aldrich
Cu(OTs)2
≥95%
Synonyme(s) :
Copper(II) tosylate
1 G
111,00 €
111,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
111,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H14CuO6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
111,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])c2ccc(cc2)C.[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/2C7H8O3S.Cu/c2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2*2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;;+2/p-2
Clé InChI
MRYMYQPDGZIGDM-UHFFFAOYSA-L
Application
Copper(II) tosylate is a copper (II) catalyst used for a variety of transformations, including Mannich condensation, Friedel-Crafts reaction, and Henry reaction.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Andrew G Capacci et al.
Nature chemistry, 9(11), 1073-1077 (2017-10-25)
Although the α-alkylation of ketones has already been established, the analogous reaction using aldehyde substrates has proven surprisingly elusive. Despite the structural similarities between the two classes of compounds, the sensitivity and unique reactivity of the aldehyde functionality has typically