Merck
Catalyseurs à base de cuivre
Symbole du cuivre dans le tableau périodique des éléments
Les catalyseurs au cuivre sont utiles pour les conditions réactionnelles douces et produisent d'excellents rendements. Cependant, leurs réactions chimiques sont lentes et nécessitent des températures élevées. Parmi les réactions catalysées par des métaux de transition formant des liaisons carbone-carbone et carbone-hétéroatome, la catalyse au cuivre est utilisée dans les réactions d'Ullmann, les réactions de Diels-Alder, les réactions d'extension de cycle, le couplage de Castro-Stevens, la réaction de Kharasch-Sosnovsky et une variante importante de la cycloaddition 1,3-dipolaire de Huisgen utilisant un catalyseur au Cu(I) mis au point indépendamment par Meldal et Sharpless. Cette réaction, appelée cycloaddition azoture-alcyne catalysée par le cuivre(I) (CuAAC), produit un triazole à partir d'un alcyne terminal et d'un azoture.
La catalyse des liaisons carbone-carbone et carbone-hétéroatome est essentielle en chimie de synthèse ainsi que pour la synthèse de produits pharmacologiques, de matériaux et de composés biologiques. Les ligands et solvants organiques utilisés comme additifs dans les réactions de couplage croisé catalysées par le cuivre permettent d'améliorer le rendement de la réaction et d'utiliser des conditions plus douces. Nous proposons des catalyseurs et des précatalyseurs au cuivre efficaces, ainsi que des structures organométalliques (MOF pour "Metal Organic Framework") à base de cuivre.