907774
Polyoxyethylene bis(azide)
Synonyme(s) :
Diazido-polyethylenglykol, O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
About This Item
Produits recommandés
Forme
viscous liquid
Poids mol.
PEG Mw ~400 Da
Couleur
pale yellow
Température de stockage
2-8°C
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable