Principaux documents
76172
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)pentaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Synonyme(s) :
Azido-PEG-amine (n=6)
500 MG
359,00 €
359,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
359,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H30N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
359,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥90% (oligomer purity)
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
amine
azide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C14H30N4O6/c15-1-3-19-5-7-21-9-11-23-13-14-24-12-10-22-8-6-20-4-2-17-18-16/h1-15H2
Clé InChI
VCQSTKKJKNUQBI-UHFFFAOYSA-N
Application
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)pentaethylene glycol can be used:
  • As a reactant for the synthesis of thin films of azide functionalized poly(L-glutamic acid) for drug delivery.[1]
  • For the synthesis of curcumin monoazide derivatives for fabricating biologically active curcumin conjugates.[2]
  • To modify the surface of TiO2 nanoparticles to attach DNA strands for photocatalytic reduction of CO2.[3]
  • For the conjugation of poly(ethylene glycol) (PEG) with toll-like receptor 7 (TLR7) to improve its pharmaceutical properties.[4]
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)pentaethylene glycol has been used in the synthesis of Alexa568-azide, a fluorescent azide that can undergo click staining reaction with 5-ethynyluridine-labeled cellular RNA.[5][6]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of monofunctional curcumin derivatives, clicked curcumin dimer, and a PAMAM dendrimer curcumin conjugate for therapeutic applications.
Shi W, et al.
Organic Letters, 9(26), 5461-5464 (2007)
Exploring RNA transcription and turnover in vivo by using click chemistry.
Jao CY & Salic A.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 105(41), 15779-15784 (2008)
Low-fouling, biofunctionalized, and biodegradable click capsules.
Ochs CJ, et al.
Biomacromolecules, 9(12), 3389-3396 (2008)
DNA for Assembly and Charge Transport Photocatalytic Reduction of CO2.
Ma K, et al.
Advanced Sustainable Systems, 2(4), 1700156-1700156 (2018)
Metabolic labeling and direct imaging of choline phospholipids in vivo.
Jao CY, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106(36), 15332-15337 (2009)