Documents
689807
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol azide
PEG average Mn 2,000
Synonyme(s) :
O-(2-Azidoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, PEG-Azide
About This Item
Formule linéaire :
N3CH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352125
Nomenclature NACRES :
NA.22
Description
2000
Forme
powder
Poids mol.
PEG average Mn 2,000
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
45-52 °C
Extrémité Ω
azide
Extrémité α
methoxy
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.