Principaux documents
756601
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene bis(azide)
average Mn 20,000, azide
Synonyme(s) :
Diazido-polyethylenglykol, O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
1 G
148,00 €
148,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
148,00 €
About This Item
Formule linéaire :
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
148,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Polyoxyethylene bis(azide), average Mn 20,000
Forme
solid
Poids mol.
PEG average Mn 20,000 (n~450)
average Mn 20,000
Pf
63-70 °C
Extrémité Ω
azide
Extrémité α
azide
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.